Läs mer
Novus Biologicals™ EPS8L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18450150 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18450150 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18450150 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00054869T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål EPS8L1
Synonym DRC3EPS8R1, epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 1, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 1, EPS8-like 1, EPS8-like protein 1, EPS8-related protein 1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642
Gensymbol EPS8L1