missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EPS8L3 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18025078 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18025078 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18025078 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298054AF594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

EPS8L3 Polyclonal specifically detects EPS8L3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen EPS8L3
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 594
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 3, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 3, EPS8-like 3, EPS8-like protein 3, EPS8R3, EPS8-related protein 3, FLJ21522, MGC16817
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EPS8L3 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79574
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.