missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Epsilon-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | epsilon-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-49-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H4D10ClNO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Aminohexanoic Acid-d10 Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid-d10 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-amino-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.7 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?