Läs mer
epsilon-kaprolaktam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367086
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 11367086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06999.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
ε-Kaprolaktam används som en monomer vid framställning av syntetiska fibrer av polyamiden samt som lösningsmedel för polymerer med hög molekylvikt. Det används också i beläggningar och mjukgörare. Vidare används det som ett tvärbindningsmedel för polyuretaner. Utöver detta används den för att framställa nylon-6, som kan användas i fibrer och plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
ε-Kaprolaktam används som en monomer vid framställning av syntetiska fibrer av polyamiden såväl som ett lösningsmedel för polymerer med hög molekylvikt. Det används också i beläggningar och mjukgörare. Vidare används det som ett tvärbindningsmedel för polyuretaner. Utöver detta används den för att framställa nylon-6, som kan användas i fibrer och plaster.
Löslighet Löslig i
bensen, etanol, vatten, kloroform, metanol, tetrahydrofurfurylalkohol, eter, dimetylformamid, klorerade kolväten, cyklohexen och petroleumfraktioner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-60-2
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00006936
InChI-nyckel JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC-namn azepan-2-one
LEDER C1CCC(=O)NCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material epsilon-Caprolactam
Smältpunkt 68°C to 72°C
Densitet 1.01
pH 7 to 8.5
Kokpunkt 270°C
Flampunkt 152°C (305°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 106934
Merck Index 14,1761
Löslighetsinformation Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions.
Formel vikt 113.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.