Läs mer
epsilon-Caprolactam, 99 %
Beskrivning
ε-Kaprolaktam används som en monomer vid framställning av syntetiska fibrer av polyamiden samt som lösningsmedel för polymerer med hög molekylvikt. Det används också i beläggningar och mjukgörare. Vidare används det som ett tvärbindningsmedel för polyuretaner. Utöver detta används den för att framställa nylon-6, som kan användas i fibrer och plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
ε-Kaprolaktam används som en monomer vid framställning av syntetiska fibrer av polyamiden såväl som ett lösningsmedel för polymerer med hög molekylvikt. Det används också i beläggningar och mjukgörare. Vidare används det som ett tvärbindningsmedel för polyuretaner. Utöver detta används den för att framställa nylon-6, som kan användas i fibrer och plaster.
Löslighet Löslig i
bensen, etanol, vatten, kloroform, metanol, tetrahydrofurfurylalkohol, eter, dimetylformamid, klorerade kolväten, cyklohexen och petroleumfraktioner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | epsilon-Caprolactam |
| Smältpunkt | 68 °C till 72 °C |
| Densitet | 1.01 |
| pH | 7 till 8,5 |
| Kokpunkt | 270 °C |
| Flampunkt | 152 °C (305 °F) |
| Kvantitet | 2500 g |
| Beilstein | 106934 |
| Merck Index | 14,1761 |
| Löslighetsinformation | Löslig i bensen, etanol, vatten, kloroform, metanol, tetrahydrofurfurylalkohol, eter, dimetylformamid, klorerade kolväten, cyklohexen och petroleumfraktioner. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.