missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
epsilon-Caprolactam-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | eta-Caprolactam-d10 |
| CAS | 169297-53-4 |
| Molekylformel | C6HD10NO |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hexahydro-3,4,5,6,7-d5-2 H-azepin-2-one-3,4,5,6,7-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-decadeuterioazepan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.22 |
| Formel vikt | 123.1468 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?