Läs mer
epsilon-Caprolactam, TRC
Produktkod. 30134690
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134690 250 g
30003274 5 g
30004598 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC175665250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-60-2
Molekylformel C6 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 113.16
Synonym 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, Hexahydro-2H-azepin-2-one, 1-Aza-2-cycloheptanone, 2-Azacycloheptanone, 2-Ketohexamethylenimine, 2-Oxoazepane, 2-Oxohexamethylenimine, 2-Perhydroazepinone, 6-Caprolactam, 6-Hexanelactam, A 19374, AP, AP (lactam), Aminocaproic lactam, Azepan-2-one, Caprolactam, Hexahydro-1H-azepin-2-one, Hexahydro-2-azepinone, Hexano-6-lactam, Hexanoic acid, 6-amino-, cyclic lactam, Hexanolactam, NSC 117393, NSC 25536, NSC 4977, ε-Caprolactam, ω-Caprolactam
IUPAC-namn azepan-2-one
LEDER O=C1CCCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material e-Caprolactam
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Formel vikt 113.0841
Procent renhet >95%