Läs mer
epsilon-Caprolactone-3,3,4,4,5,5-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caprolactone-3,3,4,4,5,5-D6 |
| CAS | 1219802-08-0 |
| Molekylformel | C6 D6 H4 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Oxepanone-4,4,5,5,6,6-d6 (ACI), ε-Caprolactone-3,3,4,4,5,5-d6, Caprolactone-d6, Caprolactone-3,3,4,4,5,5-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])COC(=O)CC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5,6,6-hexadeuteriooxepan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.1794 |
| Formel vikt | 120.1057 g/mol |
| Visa mer |