Läs mer
epsilon-Caprolakton, 99 %
Produktkod. 11488950
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488950 100 g 100g
11464043 500 g 500g
11474043 2500 g 2500g
11484043 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11488950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10299.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
ε-Kaprolakton används i stor utsträckning som monomer vid tillverkning av högt specialiserade polymerer. Det används huvudsakligen som en prekursor till kaprolaktam. Det finner en tillämpning i syntesen av polyglekaprone, som används som ett suturmaterial vid kirurgi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
ε-Kaprolakton används i stor utsträckning som en monomer vid tillverkning av högt specialiserade polymerer. Det används huvudsakligen som en prekursor till kaprolaktam. Det finner en tillämpning i syntesen av polyglekaprone, som används som ett suturmaterial vid kirurgi.
Löslighet
Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Brännbar vätska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-44-3
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00003267
InChI-nyckel PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC-namn oxepan-2-on
LEDER C1CCC(=O)OCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material epsilon-Caprolactone
Smältpunkt -2 °C
Densitet 1.078
Kokpunkt 235 °C till 236 °C
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 100 g
Beilstein 106919
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 114.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • epsilon-Caprolactone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxepanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.