Läs mer
Epsilon-Caprolakton, TRC
Produktkod. 30328850
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30328850 5 g
1 options
Produktkod. 30328850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1756955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material epsilon-Caprolactone
CAS 502-44-3
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Oxepanone, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, lactone (6CI), 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic acid lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene oxide, 2-oxo-, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, ε-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, ε-Caprolactone, ε-Hexanolactone, 2-Oxepanone, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-lactone, 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic Acid Lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene Oxide, 2-oxo-, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-, epsilon-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, epsilon-Caprolactone, epsilon-Hexanolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
LEDER O=C1CCCCCO1
IUPAC-namn oxepan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681