Läs mer
Epsilon Dipeptide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epsilon Dipeptide |
| CAS | 51513-74-7 |
| Molekylformel | C31 H53 N5 O11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | L-Lysine, N6-[N2,N6-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysyl]-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2,5-pyrrolidinedione derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C31H53N5O11/c1-29(2,3)44-26(41)33-19-13-10-14-20(34-27(42)45-30(4,5)6)24(39)32-18-12-11-15-21(35-28(43)46-31(7,8)9)25(40)47-36-22(37)16-17-23(36)38/h20-21H,10-19H2,1-9H3,(H,32,39)(H,33,41)(H,34,42)(H,35,43)/t20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-6-[[(2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoyl]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 671.779 |
| Formel vikt | 671.374 |