Läs mer
Epsilon-momfluorothrin, MedChemExpress
Description
Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Epsilon-momfluorothrin |
| CAS | 1065124-65-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19F4NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(C#N)/C)OCC2=C(F)C(F)=C(COC)C(F)=C2F |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.35 |
| Formel vikt | 385.35 |
| Show More |