Beskrivning
- epT.I.P.S. 384 pipettspetsar bygger ett system tillsammans med Research plus och Xplorer plus 16- och 24-kanalspipetter samt 20 stμ L och 100μ L Move It justerbara spetsavståndspipetter för högsta säkerhet och tillförlitlighet
- Designad för ett konavstånd på 4,5 mm
- Innovativ SOFTattach-teknik möjliggör pålitlig spetspassning och täthet
- Fyll en hel platta med 384 brunnar utan att lossa pipettspetsarna
- Perfekt spetsinriktning genom extraordinär koaxialitet för säker plåtmanövrering och vätskeöverföring
- Spetsformen på epT.I.P.S. 384 är justerad för att perfekt passa brunnarna på 384-brunnars plattor
- Spetsfästkrafter minskade med 40 % per kon jämfört med 8- och 12-kanalspipetter
- Spetsutkastningskrafter i 16- och 24-kanalspipetter reducerade med SOFTeject för ergonomiska arbetsförhållanden
- Finns som omladdning och set
- Finns i renhetsgrader av Eppendorf Kvalitet och PCR ren
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 20μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | epT.I.P.S.™ 384 Omladdningar |
| Längd (engelska) | 1,7 tum |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Rena påståenden | PCR Rengör |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Pipettspetsarna på :Productname: produktgruppen med respektive produktnummer är designad och konstruerad för överföring av vätskor med låg kontaminering, i synnerhet för prover från människokroppen och för reagenser inom ramen för en in vitro-diagnostikapplikation för att tillåta att den medicinska produkten för in vitro-diagnostik kan användas på avsett sätt. Ovan nämnda :Produktnamn: är utrustning för in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998. De är uteslutande avsedda för engångsbruk och för applicering av kvalificerad personal.