Läs mer
Beskrivelse
- Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
- System optimerat för användning med flerkanalspipetter
- Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
- Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
- Lådor och brickor är autoklaverbara vid 121 °C för efterföljande användning
- epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt, Blått |
| Håller | Pipetttips |
| Material | Polypropen |
| Positioner | Flera |
| Form | Fyrkantig |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | epT.I.P.S laddas om |
| Förpackning | 1 tom återanvändbar låda |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?