Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Produktkod. 17811467 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Storlek:
10 till 300μ L
1000 till 1250μ L
1250μ L till 5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17811467 1250μ L till 5 ml
17891457 10 till 300μ L
17801467 1000 till 1250μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17811467 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030076265
I lager
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tillgänglig med 'Eppendorf Quality' pipettspetsar eller som en tom låda, förbättrar laboratorieeffektiviteten med innovativa TwinLid™ teknik, förbättrad stapelbarhet och överlägsen ergonomi för säker, organiserad pipettering.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Lådor och brickor är autoklaverbara vid 121 °C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt, Blått
Håller Pipetttips
Material Polypropen
Positioner Flera
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) epT.I.P.S laddas om
Förpackning 1 tom återanvändbar låda
Storlek 1250μ L till 5 ml
Inkluderar Endast box
Produkttyp Tom spetslåda
Array Hold (Håll)