Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Produktkod. p-200003885 Handla allt Eppendorf Produkter
Storlek:
10 till 300μ L
1000 till 1250μ L
1250μ L till 5 ml
Produktkod. 17891457
Brand: Eppendorf™ 0030076249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tillgänglig med 'Eppendorf Quality' pipettspetsar eller som en tom låda, förbättrar laboratorieeffektiviteten med innovativa TwinLid™ teknik, förbättrad stapelbarhet och överlägsen ergonomi för säker, organiserad pipettering.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Lådor och brickor är autoklaverbara vid 121 °C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Endast box
Produkttyp Tom spetslåda
Array Hold (Håll)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt, Blått
Håller Pipetttips
Material Polypropen
Positioner Flera
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Förpackning 1 tom återanvändbar låda
Kvantitet 1 st
Storlek 10 till 300μ L