Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelse som omladdningssystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30019042 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
10 μl
10 till 1000μ L
5 till 300μ L
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 2304
Produktkod. 30019042
Brand: Eppendorf 0030014537
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S. Rörelsearbete med epMotion plattform, med ett TipHolder-tillbehör erbjuder omladdningsbrickorna ett miljövänligt alternativ.
  • epT.I.P.S. Rörelse kan användas med epMotion™ 96 eller integrerad i din arbetsstation som ett omladdningssystem i kombination med spetshållaren
  • De högkvalitativa omladdningsspetsarna levereras i en PET termoformad bricka med förseglat lock. Uppgradering till den autoklaverbara aluminiumspetshållaren, som ersätter engångslådan, ger en avfallsminskning på upp till 40 %
  • Eppendorf förbrukningsvaror och därmed också epT.I.P.S. Rörelsepipettspetsar som Reload System levereras i förpackningar som består av minst 62 % återvunnen kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 300μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej