Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelse som omladdningssystem
Produktkod. 30019046 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
10 μl
10 till 1000μ L
5 till 300μ L
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 2304
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade Förpackningsstorlek
30019046 10 μl PCR Rengör Filtrerade -
30019052 0,5 till 50μ L Icke-steril Ej filtrerad -
30019045 0,5 till 50μ L PCR Rengör Filtrerade Paket med 2304
30019040 0,5 till 50μ L Sterila Filtrerade Paket med 2304
30019036 5 till 300μ L Icke-steril Ej filtrerad -
30019038 5 till 300μ L PCR Rengör Filtrerade Paket med 2304
30019042 5 till 300μ L Sterila Filtrerade Paket med 2304
30019031 10 till 1000μ L Icke-steril Ej filtrerad -
30019053 10 till 1000μ L PCR Rengör Filtrerade Paket med 2304
30019030 10 μl Icke-steril Ej filtrerad -
30019029 10 μl Sterila Filtrerade -
30019056 10 till 1000μ L Sterila Filtrerade Paket med 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30019046 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 0030014553
I lager
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S. Rörelsearbete med epMotion plattform, med ett TipHolder-tillbehör erbjuder omladdningsbrickorna ett miljövänligt alternativ.
  • epT.I.P.S. Rörelse kan användas med epMotion™ 96 eller integrerad i din arbetsstation som ett omladdningssystem i kombination med spetshållaren
  • De högkvalitativa omladdningsspetsarna levereras i en PET termoformad bricka med förseglat lock. Uppgradering till den autoklaverbara aluminiumspetshållaren, som ersätter engångslådan, ger en avfallsminskning på upp till 40 %
  • Eppendorf förbrukningsvaror och därmed också epT.I.P.S. Rörelsepipettspetsar som Reload System levereras i förpackningar som består av minst 62 % återvunnen kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet PCR Rengör
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej