Beskrivning
- epT.I.P.S. Rörelse kan användas med epMotion™ 96 eller integrerad i din arbetsstation som ett omladdningssystem i kombination med spetshållaren
- De högkvalitativa omladdningsspetsarna levereras i en PET termoformad bricka med förseglat lock. Uppgradering till den autoklaverbara aluminiumspetshållaren, som ersätter engångslådan, ger en avfallsminskning på upp till 40 %
- Eppendorf förbrukningsvaror och därmed också epT.I.P.S. Rörelsepipettspetsar som Reload System levereras i förpackningar som består av minst 62 % återvunnen kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 till 1000μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Hängande spetsställ |
| Tipsstil | Standard, Rak |
| Produkttyp | Robottips |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf epMotion |
| Visa mer |