Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion som SafeRack-tips
Produktkod. 30019026 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 000μ L
50 μl
300 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade
30019026 1 000μ L PCR Rengör Filtrerade
30019023 50 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019050 50 μl PCR Rengör Filtrerade
30019025 300 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019055 300 μl PCR Rengör Filtrerade
30019047 1 000μ L Icke-steril Ej filtrerad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30019026 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 0030014650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070 och 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipettspetsar, med och utan filter
  • Utvecklad i vridningsbeständiga, kontamineringsfria ställ som rekommenderas för återanvändning av spetsar. epMotion 5073 system.
Funktion för återanvändningstips:
  • Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn
  • Pipettspetsar kommer att placeras tillbaka i positionen för lådan de togs bort från
  • Returnerade tips kommer att återanvändas inom en applikation för samma källkärl
  • Enskilda fack i ställ för att undvika korskontaminering mellan använda spetsar
  • Tillgänglig som standard och PCR-renkvalitet för 50, 300 och 1000μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 000μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet PCR Rengör
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej