Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion som SafeRack-tips
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
1 000μ L
50 μl
300 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Beskrivning
- Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070 och 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipettspetsar, med och utan filter
- Utvecklad i vridningsbeständiga, kontamineringsfria ställ som rekommenderas för återanvändning av spetsar. epMotion 5073 system.
Funktion för återanvändningstips:
- Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn
- Pipettspetsar kommer att placeras tillbaka i positionen för lådan de togs bort från
- Returnerade tips kommer att återanvändas inom en applikation för samma källkärl
- Enskilda fack i ställ för att undvika korskontaminering mellan använda spetsar
- Tillgänglig som standard och PCR-renkvalitet för 50, 300 och 1000μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 000μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Formatera | Låda |
| Tipsstil | Standard, Rak |
| Produkttyp | Robottips |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf epMotion |
| Visa mer |