Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion som SafeRack-tips
Produktkod. 30019055 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 000μ L
50 μl
300 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade
30019055 300 μl PCR Rengör Filtrerade
30019023 50 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019050 50 μl PCR Rengör Filtrerade
30019025 300 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019047 1 000μ L Icke-steril Ej filtrerad
30019026 1 000μ L PCR Rengör Filtrerade
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30019055 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 0030014634
I lager
Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070 och 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipettspetsar, med och utan filter
  • Utvecklad i vridningsbeständiga, kontamineringsfria ställ som rekommenderas för återanvändning av spetsar. epMotion 5073 system.
Funktion för återanvändningstips:
  • Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn
  • Pipettspetsar kommer att placeras tillbaka i positionen för lådan de togs bort från
  • Returnerade tips kommer att återanvändas inom en applikation för samma källkärl
  • Enskilda fack i ställ för att undvika korskontaminering mellan använda spetsar
  • Tillgänglig som standard och PCR-renkvalitet för 50, 300 och 1000μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet PCR Rengör
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej