Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion som SafeRack-tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200056774 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
1 000μ L
50 μl
300 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Produktkod. 30019023
Brand: Eppendorf 0030014600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070 och 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipettspetsar, med och utan filter
  • Utvecklad i vridningsbeständiga, kontamineringsfria ställ som rekommenderas för återanvändning av spetsar. epMotion 5073 system.
Funktion för återanvändningstips:
  • Den nya epMotion system kan återanvända spetsar som t.ex. ekonomiskt val för flera tvättsteg i samma brunn
  • Pipettspetsar kommer att placeras tillbaka i positionen för lådan de togs bort från
  • Returnerade tips kommer att återanvändas inom en applikation för samma källkärl
  • Enskilda fack i ställ för att undvika korskontaminering mellan använda spetsar
  • Tillgänglig som standard och PCR-renkvalitet för 50, 300 och 1000μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej