Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Rörelsepipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200056772 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
PCR Rengör
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade
30019024 10 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019033 10 μl PCR Rengör Filtrerade
30019048 10 μl Sterila Ej filtrerad
30019054 10 μl Sterila Filtrerade
30019043 50 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019051 50 μl PCR Rengör Filtrerade
30019037 50 μl Sterila Ej filtrerad
30019028 50 μl Sterila Filtrerade
30019044 300 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019034 300 μl PCR Rengör Filtrerade
30019035 300 μl Sterila Ej filtrerad
30019049 300 μl Sterila Filtrerade
30019032 1000 μl Icke-steril Ej filtrerad
30019039 1000 μl PCR Rengör Filtrerade
30019027 1000 μl Sterila Ej filtrerad
30019041 1000 μl Sterila Filtrerade
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 30019024 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 0030014383
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Helt integrerat pipetteringssystem för automation. Fungerar i perfekt kombination med epMotion plattform.
  • Speciellt utformad för användning på epMotion™ 5070, 5073 och 5075 Liquid Handling Workstation
  • Rörelsepipettspetsar, med och utan filter, utvecklade i vridbeständiga, rena ställ
  • Tillverkning med hög precision garanterar en perfekt passform och extremt exakt dispenseringsbeteende
  • Optimerad för enkel automatisk utmatning i uppsamlingskärlet för Liquid Handling Workstation
  • Kan även integreras i arbetsstationen som ett påfyllningssystem
  • Förpackad i kontamineringsfria ställ
  • Finns i följande renhetsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR-ren, Steril, PCR-ren och Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Formatera Låda
Tipsstil Standard, Rak
Produkttyp Robottips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Graderad Nej