Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Rack - Pipettspetsar
BIOPHARMA
Produktkod. 16402255 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10 ml
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos
Violett
Rena påståenden:
Biopur™ (Steril)
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 480
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Rena påståenden Förpackningsstorlek
16402255 50 till 1 000μ l Blått Biopur™ (Steril) -
16667872 0,1 till 5 ml Violett PCR Clean (icke-steril) -
16637872 0,1 till 5 ml Violett Eppendorf Kvalitet (icke-steril) -
16647872 0,2 till 5 ml Violett Eppendorf Kvalitet (icke-steril) -
16657872 0,5 till 10 ml Turkos Eppendorf Kvalitet (icke-steril) -
16472245 0,1 till 20μ L Mellangrå Biopur™ (Steril) -
16482245 2 till 200μ L Gult Biopur™ (Steril) Paket med 480
16492245 20 till 300μ l Orange Biopur™ (Steril) -
16412255 50 till 1250μ L Grön Biopur™ (Steril) -
16422255 50 till 1250μ L Mörkgrön Biopur™ (Steril) -
16432255 0,25 till 2,5 ml Rött Biopur™ (Steril) -
16442255 0,1 till 5 ml Violett Biopur™ (Steril) -
16452255 0,2 till 5 ml Violett Biopur™ (Steril) -
16462255 0,5 till 10 ml Turkos Biopur™ (Steril) Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16402255 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030075250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    777.39 SEK / Paket med 480
    Save 62.61 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Eppendorf epT.I.P.S.™ Ställen har pipettspetsar med hög precision i ''Eppendorf Quality'', ''PCR clean'', ''Biopur''™ ', och 'Sterila' renhetsgrader, i engångsställ utformade för optimal organisation och användarbekvämlighet i krävande laboratoriemiljöer.
  • Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
  • Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
  • Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ersätter beställningsnummer 0030075072
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,79 tum.
Längd (metrisk) 71 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga
Rena påståenden Biopur™ (Steril)
För användning med (applikation) Cell/molekylärbiologi, medicin, läkemedel och livsmedelsindustri
Formatera Ställ
Tipsstil Smal
Förpackning 480 tips (5 ställ x 96 tips)
Kvantitet 480 tips (5 x 96)
Produkttyp Pipetttips
Inkluderar Ställ, lock
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.