Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Rack - Pipettspetsar
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10 ml
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 480
Beskrivning
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
- Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
- Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ersätter beställningsnummer 0030075161 |
| Volym (metrisk) | 50 till 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Längd (engelska) | 4,05 tum. |
| Längd (metrisk) | 103 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga |
| Rena påståenden | Biopur™ (Steril) |
| För användning med (applikation) | Cell/molekylärbiologi, medicin, läkemedel och livsmedelsindustri |
| Visa mer |