Läs mer
Descrizione
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
- Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
- Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Ersätter beställningsnummer 0030075200 |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 4,72 tum |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga |
| Rena påståenden | Biopur™ (Steril) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Spot an opportunity for improvement?