Beskrivning
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
- Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
- Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ersätter beställningsnummer 0030075013 |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 20μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,57 tum |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga |
| Rena påståenden | Biopur™ (Steril) |
| Visa mer |