Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Rack - Pipettspetsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16492245 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10 ml
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos
Violett
Unit Size:
Paket med 120
Paket med 480
Product Code. 16492245
Brand: Eppendorf™ 0030075242
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eppendorf epT.I.P.S.™ Ställen har pipettspetsar med hög precision i ''Eppendorf Quality'', ''PCR clean'', ''Biopur''™ ', och 'Sterila' renhetsgrader, i engångsställ utformade för optimal organisation och användarbekvämlighet i krävande laboratoriemiljöer.
  • Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
  • Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
  • Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Ersätter beställningsnummer 0030075056
Volym (metrisk) 20 till 300μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Längd (engelska) 2,16 tum
Längd (metrisk) 55 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga
Rena påståenden Biopur™ (Steril)
För användning med (applikation) Cell/molekylärbiologi, medicin, läkemedel och livsmedelsindustri
Formatera Ställ
Tipsstil Smal
Förpackning 480 tips (5 ställ x 96 tips)
Kvantitet 480 tips (5 x 96)
Produkttyp Pipetttips
Inkluderar Ställ, lock
Färgkod Orange
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.