Beskrivning
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
- Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
- Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Turkos knapp |
| Rack färg | Turkos |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 6,5 tum. |
| Längd (metrisk) | 165 mm |
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 och 2 samt DIN EN 868-2 till 10 |
| Rena påståenden | Eppendorf Kvalitet (icke-steril) |
| Visa mer |