Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Rack - Pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16667872 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10 ml
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos
Violett
Rena påståenden:
Biopur™ (Steril)
Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 480
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Rena påståenden unitSize
16667872 0,1 till 5 ml Violett PCR Clean (icke-steril) -
16637872 0,1 till 5 ml Violett Eppendorf Kvalitet (icke-steril) -
16647872 0,2 till 5 ml Violett Eppendorf Kvalitet (icke-steril) -
16657872 0,5 till 10 ml Turkos Eppendorf Kvalitet (icke-steril) -
16472245 0,1 till 20μ L Mellangrå Biopur™ (Steril) -
16482245 2 till 200μ L Gult Biopur™ (Steril) Paket med 480
16492245 20 till 300μ l Orange Biopur™ (Steril) -
16402255 50 till 1 000μ l Blått Biopur™ (Steril) -
16412255 50 till 1250μ L Grön Biopur™ (Steril) -
16422255 50 till 1250μ L Mörkgrön Biopur™ (Steril) -
16432255 0,25 till 2,5 ml Rött Biopur™ (Steril) -
16442255 0,1 till 5 ml Violett Biopur™ (Steril) -
16452255 0,2 till 5 ml Violett Biopur™ (Steril) -
16462255 0,5 till 10 ml Turkos Biopur™ (Steril) Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16667872 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030071662
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Ställen har pipettspetsar med hög precision i ''Eppendorf Quality'', ''PCR clean'', ''Biopur''™ ', och 'Sterila' renhetsgrader, i engångsställ utformade för optimal organisation och användarbekvämlighet i krävande laboratoriemiljöer.
  • Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
  • Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
  • Förbättrad hållbarhet genom 35 % lägre polypropenförbrukning per ställ
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pyrogen-, ATP- och DNA-free
Volym (metrisk) 0,1 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Violett
Rack färg Violett
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Certifikat och efterlevnad EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 and 2 and DIN EN 868-2 to 10
Rena påståenden PCR Clean (icke-steril)
För användning med (applikation) Cell/molekylärbiologi, medicin, läkemedel och livsmedelsindustri
Formatera Ställ
Tipsstil Smal
Förpackning 120 tips (5 ställ x 24 tips)
Produkttyp Pipetttips
Inkluderar Rack, Lid
Färgkod Violett
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.