Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, biobaserad, Eppendorf Quality™ Bulkpipettspets
Handla allt Eppendorf ProdukterDescription
- Original, hög kvalitet Eppendorf pipettspetsar förpackade i återförslutningsbara påsar
- 100 % biobaserad polypropen: Tillverkad av förnybara resurser
- Kompromisslös prestanda: Identiska prestandaegenskaper och premiumkvalitet som vår fossilbaserade epT.I.P.S.™
- ISCC-certifierad: Tillverkad av plast som kan spåras tillbaka till biologiska avfallsmaterial
- Premiummaterial, kvalitet och renhetscertifierad: Få utmärkt provintegritet eftersom inga glidmedel, mjukgörare och biocider används
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 2 till 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 53 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga |
| Formatera | Bulk, packad |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | 1000 tips (500 tips x 2 påsar) |
| Show More |