Läs mer
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, biobaserad, Eppendorf Quality™ Bulkpipettspets
Produktkod. 30130284 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Violett
ljusgrå
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod
30130284 0,1 till 5 ml Violett
30130285 0,1 till 10μ L Mörkgrå
30130281 0,1 till 20μ L ljusgrå
30130286 0,5 till 20μ L ljusgrå
30130280 2 till 200μ L Gult
30130287 20 till 300μ l Orange
30130282 50 till 1 000μ l Blått
30130288 50 till 1250μ L Grön
30130283 50 till 1250μ L Mörkgrön
30130289 0,25 till 2,5 ml Rött
30130290 0,2 till 5 ml Violett
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 30130284 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 0030080122
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar är tillverkade av återvunnet råmaterial i andra generationen, enbart härrörande från avfalls- och restströmmar från produktion av vegetabilisk olja. epT.I.P.S.™ Biobaserade bulkförpackningar erbjuder en praktisk lösning i stora volymer Eppendorf Kvalitet, vilket säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar.
  • Original, hög kvalitet Eppendorf pipettspetsar förpackade i återförslutningsbara påsar
  • 100 % biobaserad polypropen: Tillverkad av förnybara resurser
  • Kompromisslös prestanda: Identiska prestandaegenskaper och premiumkvalitet som vår fossilbaserade epT.I.P.S.™
  • ISCC-certifierad: Tillverkad av plast som kan spåras tillbaka till biologiska avfallsmaterial
  • Premiummaterial, kvalitet och renhetscertifierad: Få utmärkt provintegritet eftersom inga glidmedel, mjukgörare och biocider används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 120 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifika certifikat tillgängliga
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Standard
Förpackning 500 tips (100 tips x 5 påsar)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Violett
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Ja
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet