Läs mer
Eptapirone, MedChemExpress
Beskrivning
Eptapirone (F11440) is a potent, selective, high efficacy 5-HT1A receptor agonist with marked anxiolytic and antidepressant potential.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eptapirone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 179756-58-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H23N7O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | F 11440 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (723.80 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |