Läs mer
EPTC-d14 (di-n-propyl-d14), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EPTC-d14 (di-n-propyl-d14) |
| CAS | 1219794-88-3 |
| Molekylformel | C9 D14 H5 N O S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | EPTC-d14 (di-n-propyl-d14), EPTC-D14 (N,N-dipropyl-D14), S-Ethyl di(propyl-d7)thiocarbamate, N,N-Di(propyl-d7)carbamothioic acid S-ethyl ester, Di(propyl-d7)thiocarbamic acid S-ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)SCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | S-ethyl N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)carbamothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.4045 |
| Formel vikt | 203.2066 |