Läs mer
EPTC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EPTC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 189.1187 |