Läs mer
EPTC, TRC
Produktkod. 30383112
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383112 50 mg
30380650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE59225350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 759-94-4
Molekylformel C9 H19 N O S
Molekylvikt (g/mol) 189.32
Synonym Carbamothioic acid, N,N-dipropyl-, S-ethyl ester, Carbamic acid, dipropylthio-, S-ethyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester (9CI), Alirox, EPTC, EPTC (herbicide), Eptam, Eptam 6E, FDA 1541, NSC 40486, Niptan, R 1608, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, Stauffer R 1608, Torbin
IUPAC-namn S-etyl N,N-dipropylkarbamothioat
LEDER CCCN(CCC)C(=O)SCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPTC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formel vikt 189.1187