missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eptifibatide Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Eptifibatide Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eptifibatide Acetate |
| CAS | 881997-86-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Eptifibatide Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H49 N11 O9 S2 . C2 H4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | L-Cysteinamide, N6-(aminoiminomethyl)-N2-(3-mercapto-1-oxopropyl)-L-lysylglycyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-, cyclic (1→6)-disulfide, acetate (9CI), Eptifibatide acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C35H49N11O9S2.C2H4O2/c36-30(51)25-18-57-56-13-10-27(47)42-22(8-3-4-11-39-35(37)38)31(52)41-17-28(48)43-23(15-29(49)50)32(53)44-24(14-19-16-40-21-7-2-1-6-20(19)21)34(55)46-12-5-9-26(46)33(54)45-25;1-2(3)4/h1-2,6-7,16,22-26,40H,3-5,8-15,17-18H2,(H2,36,51)(H,41,52)(H,42,47)(H,43,48)(H,44,53)(H,45,54)(H,49,50)(H4,37,38,39);1H3,(H,3,4)/t22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1 |
| LEDER | CC(=O)O.NC(=N)NCCCC[C@@H]1NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | acetic acid;2-[(3S,6S,12S,20R,23S)-12-(4-carbamimidamidobutyl)-20-carbamoyl-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-2,5,8,11,14,22-hexaoxo-17,18-dithia-1,4,7,10,13,21-hexazabicyclo[21.3.0]hexacosan-6-yl]acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?