Beskrivning
- epT.I.P.S. 384 pipettspetsar bygger ett system tillsammans med Research plus och Xplorer plus 16- och 24-kanalspipetter samt 20 stμ L och 100μ L Move It justerbara spetsavståndspipetter för högsta säkerhet och tillförlitlighet
- Designad för ett konavstånd på 4,5 mm
- Innovativ SOFTattach-teknik möjliggör pålitlig spetspassning och täthet
- Fyll en hel platta med 384 brunnar utan att lossa pipettspetsarna
- Perfekt spetsinriktning genom extraordinär koaxialitet för säker plåtmanövrering och vätskeöverföring
- Spetsformen på epT.I.P.S. 384 är justerad för att perfekt passa brunnarna på 384-brunnars plattor
- Spetsfästkrafter minskade med 40 % per kon jämfört med 8- och 12-kanalspipetter
- Spetsutkastningskrafter i 16- och 24-kanalspipetter reducerade med SOFTeject för ergonomiska arbetsförhållanden
- Finns som omladdning och set
- Finns i Eppendorf Kvalitets renhetsgrad
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 20μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,7 tum |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Rena påståenden | Eppendorf Kvalitet (icke-steril) |
| Formatera | Låda |
| Förpackning | 1 920 spetsar (5 fack x 384 spetsar), 1 återanvändbar kartong |
| Visa mer |