Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 - Pipetttips
Produktkod. 17312900 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,1 till 5,0 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Violett
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 17312900
Brand: Eppendorf™ 0030076206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tillgänglig med 'Eppendorf Quality' pipettspetsar eller som en tom låda, förbättrar laboratorieeffektiviteten med innovativa TwinLid™ teknik, förbättrad stapelbarhet och överlägsen ergonomi för säker, organiserad pipettering.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Lådor och brickor är autoklaverbara vid 121 °C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,25 till 2,5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell epTIPS
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Formatera Låda
Förpackning 1 återanvändbar låda x 48 tips
Kvantitet 48 Tips/Cs.
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.