Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 - Pipetttips
Produktkod. 17382890 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,1 till 5,0 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Violett
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Förpackningsstorlek
17382890 50 till 1 000μ l Blått -
17332890 0,1 till 10μ L Mörkgrå -
17342890 0,1 till 20μ L Mellangrå -
17352890 0,5 till 20μ L ljusgrå -
17362890 2 till 200μ L Gult Paket med 96
17372890 20 till 300μ l Orange -
17392890 50 till 1250μ L Grön -
17302900 50 till 1250μ L Mörkgrön -
17312900 0,25 till 2,5 ml Rött -
17322900 0,1 till 5,0 ml Violett -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17382890 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030076176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 SEK
    472.97 SEK / Paket med 96
    Save 22.03 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tillgänglig med 'Eppendorf Quality' pipettspetsar eller som en tom låda, förbättrar laboratorieeffektiviteten med innovativa TwinLid™ teknik, förbättrad stapelbarhet och överlägsen ergonomi för säker, organiserad pipettering.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Lådor och brickor är autoklaverbara vid 121 °C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell epTIPS
Längd (metrisk) 71 mm
Certifikat och efterlevnad EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 och 2, DIN EN 868-2 till 10
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
För användning med (applikation) Pipettering av vätskor, dosering av vätskor, blandning av vätskor, fyllning av plattor och reaktionskärl, fyllningsgeler för elektrofores, fasextraktion och borttagning av supernatanter
Formatera Låda
Tipsstil Smal
Förpackning 1 återanvändbar låda x 96 tips
Kvantitet 96 Tips/Cs.
Produkttyp Pipetttips
Inkluderar Återanvändbar låda, tips
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.