Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Set - Pipetttips
Produktkod. 17302910 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Rött
ljusgrå
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod
17302910 50 till 1 000μ l Blått
17352900 0,1 till 10μ L Mörkgrå
17362900 0,1 till 20μ L Mellangrå
17372900 0,5 till 20μ L ljusgrå
17382900 2 till 200μ L Gult
17392900 20 till 300μ l Orange
17312910 50 till 1250μ L Grön
17322910 0,25 till 2,5 ml Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17302910 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030076346
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Set, i ''Eppendorf Quality''-klass, kombinerar bekvämligheten med en återanvändbar Box 2.0 med högkvalitativa återladdningsbara pipettspetsar, vilket erbjuder en hållbar, effektiv lösning för exakt och organiserad pipettering i laboratorier.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Omladdningarna och lådorna kan autoklaveras vid 121° C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell epTIPS
Längd (metrisk) 71 mm
Certifikat och efterlevnad EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 och 2 samt DIN EN 868-2 till 10.
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
För användning med (applikation) Pipettering av vätskor, dosering av vätskor, blandning av vätskor, fyllning av plattor och reaktionskärl, fyllningsgeler för elektrofores, fasextraktion och borttagning av supernatanter.
Formatera Låda
Tipsstil Standard
Förpackning 480 spetsar (5 brickor x 96 spetsar), 1 återanvändbar kartong
Kvantitet 480 Pk.
Produkttyp Pipetttips
Inkluderar Engångsställ, omladdningar
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.