Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Set - Pipetttips
Produktkod. 17322910 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Rött
ljusgrå
Produktkod. 17322910
Brand: Eppendorf™ 0030076362
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Set, i ''Eppendorf Quality''-klass, kombinerar bekvämligheten med en återanvändbar Box 2.0 med högkvalitativa återladdningsbara pipettspetsar, vilket erbjuder en hållbar, effektiv lösning för exakt och organiserad pipettering i laboratorier.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Omladdningarna och lådorna kan autoklaveras vid 121° C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,25 till 2,5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell epTIPS
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Formatera Låda
Förpackning 240 spetsar (5 brickor x 48 spetsar), 1 återanvändbar kartong
Kvantitet 240 Pk.
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.