Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Set - Pipetttips
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Rött
ljusgrå
Beskrivning
- Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
- System optimerat för användning med flerkanalspipetter
- Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
- Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
- Omladdningarna och lådorna kan autoklaveras vid 121° C för efterföljande användning
- epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | epTIPS |
| Rena påståenden | Eppendorf Kvalitet (icke-steril) |
| Formatera | Låda |
| Förpackning | 480 spetsar (5 brickor x 96 spetsar), 1 återanvändbar kartong |
| Kvantitet | 480 Pk. |
| Visa mer |