Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Set - Pipetttips
Produktkod. 17382900 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Rött
ljusgrå
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod
17382900 2 till 200μ L Gult
17352900 0,1 till 10μ L Mörkgrå
17362900 0,1 till 20μ L Mellangrå
17372900 0,5 till 20μ L ljusgrå
17392900 20 till 300μ l Orange
17302910 50 till 1 000μ l Blått
17312910 50 till 1250μ L Grön
17322910 0,25 till 2,5 ml Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17382900 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030076320
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Set, i ''Eppendorf Quality''-klass, kombinerar bekvämligheten med en återanvändbar Box 2.0 med högkvalitativa återladdningsbara pipettspetsar, vilket erbjuder en hållbar, effektiv lösning för exakt och organiserad pipettering i laboratorier.
  • Kontamineringsfri överföring av brickor till stabil arbetsbox
  • System optimerat för användning med flerkanalspipetter
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av spetsar och pipett
  • Spetsar kan fästas på pipetten från påfyllningsbrickor
  • Omladdningarna och lådorna kan autoklaveras vid 121° C för efterföljande användning
  • epT.I.P.S. Box 2.0 och epT.I.P.S. Set tillgänglig i Eppendorf Kvalitet
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell epTIPS
Längd (metrisk) 53 mm
Certifikat och efterlevnad EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 och 2 samt DIN EN 868-2 till 10.
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Formatera Låda
Tipsstil Standard
Förpackning 480 spetsar (5 brickor x 96 spetsar), 1 återanvändbar kartong
Kvantitet 480 Pk.
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.