Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10248621 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,5 till 20μ L
1 000 till 10 000μ L
100 till 5000μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
250 till 2500μ L
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Längd (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Färgkod:
Blue
Dark Gray
Dark Green
Green
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Lila
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos knapp
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Färgkod Färg unitSize
10248621 2 till 200μ L 53 mm Yellow Gult -
10708972 0,5 till 20μ L 46 mm Light Gray ljusgrå Paket med 1000
10157291 100 till 5000μ L 120 mm Violet Lila Paket med 500
10333682 1 000 till 10 000μ L 165 mm Turquoise Turkos knapp Paket med 200
10199171 1 000 till 10 000μ L 243 mm Turquoise Turkos knapp Paket med 200
11920537 2 till 200μ L 53 mm Yellow Klart Paket med 1000
10177241 20 till 300μ l 55 mm Orange Orange Paket med 1000
10370842 50 till 1 000μ l 71 mm Blue Blått Paket med 1000
10772559 50 till 1 000μ l 71 mm Blue Klart Paket med 1000
10218671 250 till 2500μ L 115 mm Red Rött -
10197241 50 till 1250μ L 76 mm Green Grön Paket med 1000
10788962 0,1 till 10μ L 34 mm Dark Gray Mörkgrå Paket med 1000
10426461 0,1 till 20μ L 40 mm Medium Gray Mellangrå Paket med 1000
10744587 50 till 1250μ L 103 mm Dark Green Mörkgrön Paket med 1000
10541159 20 till 300μ l 55 mm Orange Orange Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10248621 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030000870
Edge
Använd dessa universella pipettspetsar med ett brett utbud av pipettmodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar har optimala vätningsegenskaper, hög transparens och speciella, certifierade renhetsgrader.
  • Minimala fäst- och utkastningskrafter med högsta nivå av täthet
  • Den ergonomiskt optimerade kongeometrin ger optimal pipettpassning på Eppendorf pipett
  • Fina graderingar gör visuella kontroller av pipetteringsvolymen ännu enklare
  • Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
  • Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,1 tum.
Längd (metrisk) 53 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Universell
Förpackning 1000 tips (2 påsar x 500 tips)
Kvantitet 1000 Pk.
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Yellow
För användning med (utrustning) Eppendorf, Universal
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Examen Bra