Beskrivning
Använd dessa universella pipettspetsar med ett brett utbud av pipettmodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar har optimala vätningsegenskaper, hög transparens och speciella, certifierade renhetsgrader.
- Minimala fäst- och utkastningskrafter med högsta nivå av täthet
- Den ergonomiskt optimerade kongeometrin ger optimal pipettpassning på Eppendorf pipett
- Fina graderingar gör visuella kontroller av pipetteringsvolymen ännu enklare
- Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 000 till 10 000μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 6,5 tum. |
| Längd (metrisk) | 165 mm |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | 200 tips (2 påsar x 100 tips) |
| Kvantitet | 200 Pk. |
| Visa mer |