Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,5 till 20μ L
1 000 till 10 000μ L
100 till 5000μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
250 till 2500μ L
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Längd (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Lila
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos knapp
ljusgrå
Förpackning:
1000 tips (2 påsar x 500 tips)
1000 tips (4 påsar x 250 tips)
200 tips (2 påsar x 100 tips)
500 tips (5 påsar x 100 tips)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
Använd dessa universella pipettspetsar med ett brett utbud av pipettmodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar har optimala vätningsegenskaper, hög transparens och speciella, certifierade renhetsgrader.
- Minimala fäst- och utkastningskrafter med högsta nivå av täthet
- Den ergonomiskt optimerade kongeometrin ger optimal pipettpassning på Eppendorf pipett
- Fina graderingar gör visuella kontroller av pipetteringsvolymen ännu enklare
- Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Mörkgrå |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 34 mm |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | 1000 tips (2 påsar x 500 tips) |
| Visa mer |