missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EPZ004777 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16436378
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16436378 10 mg -
16428967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16436378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15227A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress EPZ004777 hydrochloride is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.

EPZ004777 hydrochloride is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EPZ004777 hydrochloride
CAS 1380316-03-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H42ClN7O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (173.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (173.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(C(C)C)CCCNC(NC4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O)O3)C=C2)=NC=N1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 576.13
Formel vikt 576.13
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.