Läs mer
EPZ004777, MedChemExpress
Produktkod. 16426378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16426378 10 mg
16418967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16426378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15227
MedChemExpress EPZ004777 is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
EPZ004777 is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPZ004777
CAS 1338466-77-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H41N7O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 80 mg/mL (148.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(C(C)C)CCCNC(NC4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O)O3)C=C2)=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 539.67
Formel vikt 539.67
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death